Få mere at vide
Greiner Bio-One ThinCert™ CELLCOAT™ 24 brønds cellekulturindsatser
Artikelnummer. 10482885
Skift visning
Porestørrelse:
0,4μ m
8,0μ m
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse unitSize
10482885 0,4μ m -
10464995 8,0μ m Pakke med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10482885 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 662641
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til transport, sekretion, diffusionsundersøgelse. Forbedret celleadhæsion gennem fysisk overfladebehandling.
  • Hængende geometri
  • Forseglet kapillær poremembran
  • Fysisk overfladebehandling
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Fri for påviselig DNase/RNase, humant DNA og pyrogener. Indhold ikke-cytotoksisk
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 1,2 ml (godt)
Farve Klar
Kulturområde 33,6 mm 2
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Vævskultur
Type Cellekulturindsats
Volumen (metrisk) Virker 0,1 til 0,35 mL (ThinCert), 0,4 til 1,2 mL (Nå)
Nå tælle 24
Dnase Free Ja
nr. pr. sag 48/2 plader
nr. pr. pakke 1
Porestørrelse 0,4μ m
RNase fri Ja
Understøttende membran Kapillærporemembran med poretæthed på 2 x 10 6 cm 2
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +60 °C
Højde (metrisk) 19 mm