Få mere at vide
Fisherbrand™ Thin-Walled PCR Tubes
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Assorted
Natural
Lukketype:
Domed Cap
Flat Cap
Volumen (metrisk):
0.2 mL
0.5 mL
Format:
8-Strip
Individual
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
Beskrivelse
- Available in mixed or natural colors
- Available in individual tubes or strips
- Available with a variety of caps - domed, flat, strip
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Assorted |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Til brug med (udstyr) | PCR |
| Lukketype | Domed Cap |
| Format | Individual |
| Produkttype | PCR Tube |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.