Få mere at vide
Fisherbrand™ Thin-Walled PCR Tubes
Artikelnummer. 11522533 Shop alle Fisherbrand produkter
Encompass
Farve:
Diverse
Neutral
Lukketype:
Flad kasket
Kuppelformet kasket
Volumen (metrisk):
0,2 ml
0,5 ml
Format:
8-strips
Individuelt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
Artikelnummer. 11522533
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Provide for rapid, even heat transfer for reliable amplifications. Fisherbrand™ Thin-Walled PCR Tubes are manufactured from virgin polypropylene.
  • Available in mixed or natural colors
  • Available in individual tubes or strips
  • Available with a variety of caps - domed, flat, strip
Tekniske data
Farve Diverse
Volumen (metrisk) 0,5 ml
Lukningsmateriale Polypropylene
Til brug med (udstyr) PCR
Lukketype Flad kasket
Format Individuelt
Produkttype PCR Tube
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.