Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ Tyndvæggede NMR-rør med høj kapacitet
Tekniske data
Tekniske data
| Camber (metrisk) | 60μ m |
| Længde (metrisk) | 203 mm |
| Materiale | ASTM E438 Type 1 Klasse B glas |
| Produkttype | NMR rør |
| Lukketype | Engangs NMR-hætte |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4,94665 ±0,01905 mm |
| Feltstyrke | Høj gennemstrømning |
| Længde (engelsk) | 8 tommer |
| Tykkelse (metrisk) væg | 0.43 mm |
| Mængde | 100/pakke |
| Vis mere |