Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ Tyndvæggede NMR-rør med høj kapacitet
Artikelnummer. 15309038
Skift visning
Længde (metrisk):
103,5 mm
178 mm
203 mm
Feltstyrke:
600 MHz
Høj gennemstrømning
Mængde:
100/pakke
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Feltstyrke Mængde
15309038 178 mm Høj gennemstrømning 100/pakke
15398628 103,5 mm 600 MHz 100/pakke
15348698 178 mm 600 MHz 100/pakke
15329038 203 mm Høj gennemstrømning 100/pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15309038 Leverandør Wilmad-LabGlass™ Leverandørnr. 669995700
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Besidder en gennemsnitlig camber på 60 mikron for at garantere klarheden af spektret for små molekyle (MW 250)
  • De anførte kamber- og koncentricitetsværdier er den samlede indikatoraflæsning (TIR)
  • Designet til rutinemæssig brug i de fleste lav- til midtfelts NMR-spektrometre
  • En af de bedste OD-tolerancer i branchen
  • Passer garanteret tæt i spinnerturbine
  • Fremstillet af ASTM E438 Type 1 Klasse B glas
  • 100 % inspiceret for overfladefejl og fysisk dimension for at sikre succes med dine eksperimenter
  • WG-1000-4-SJ og WG-1000-7-SJ leveres med autentisk Bruker SampleJet-hætter, alle andre kommer med en engangs NMR-hætte
Bemærk: For NMR-eksperimenter, der involverer afkøling, opvarmning, biologisk prøve, multi-dimension, multi-nuclei eller DNP-teknikker, henvises til Wilmad Præcisions NMR rør.
Tekniske data
Camber (metrisk) 60μ m
Længde (metrisk) 178 mm
Materiale ASTM E438 Type 1 Klasse B glas
Produkttype NMR rør
Lukketype Engangs NMR-hætte
Diameter (metrisk) Udvendig 4,94665 ±0,01905 mm
Feltstyrke Høj gennemstrømning
Længde (engelsk) 7 tommer
Tykkelse (metrisk) væg 0.43 mm
Mængde 100/pakke
Model- WG-1000-7