Få mere at vide
BRAND™ 0,5 ml PCR-rør med tilsluttede kondensatorer, BIO-CERT™ PCR-KVALITET
Artikelnummer. p-6814351 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Rose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
10025720 Klar Pakke med 1000
10162022 Rose Pakke med 1000
10203172 Grøn Pakke med 1000
10703273 Blå Pakke med 1000
10683253 Gul Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10025720 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 781310
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tyndvæggede PCR-rør med påsatte hætter sikrer præcis termisk overførsel, RNase-/DNase-/DNA-fri og fremstillet uden smøremidler eller tilsætningsstoffer, der kan forurene prøverne.
Fremstillet af højkvalitets jomfruplast for fremragende, reproducerbare resultater i de fleste PCR-applikationer og er fremstillet uden smøremidler eller kemiske tilsætningsstoffer, der kan forurene reagenser og prøver.
  • Tynde, ensartede vægge for at sikre ensartet, præcis termisk overførsel for fremragende resultater.
  • Autoklaverbar (kommer ikke-steril) og RNase-, DNase- og DNA-free .
  • Kompatibel med de fleste termiske cyklere.
  • Leveres med hætter, der danner en tæt forsegling og hjælper med at forhindre prøvefordampning, men som alligevel er nemme at åbne og lukke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase og DNA fri
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0.5 mL
Mængde 1000 pakke
Til brug med (udstyr) Termiske cykler for fremragende reproducerbare resultater i de fleste PCR-applikationer
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Lukketype Flad hætte
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukning inkluderet Ja
Engangs Engangsbrug
Format Rør
Reaktionsvolumen 0.5 mL
Produkttype Tyndvægget PCR rør