Få mere at vide
BRAND™ Tyndvæggede 0,5 mL PCR-rør med påsatte hætter
Artikelnummer. 10203172 Shop alle Brand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Rose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10203172
Brand: BRAND™ 781313
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet uden smøremidler eller kemiske tilsætningsstoffer, der kan forurene reagenser og prøver. Tyndvæggede 0,5 ml PCR-rør med påsatte hætter kan autoklaveres og RNase-, DNase- og DNA-free . Kom ikke-steril. Tynde, ensartede vægge sikrer ensartet, præcis termisk overførsel. Påsatte flade hætter danner en tæt forsegling for at forhindre prøvefordampning, men åbnes let. Kompatibel med de fleste termiske cyklere.
Fremstillet af højkvalitets jomfruplast for fremragende, reproducerbare resultater i de fleste PCR-applikationer og er fremstillet uden smøremidler eller kemiske tilsætningsstoffer, der kan forurene reagenser og prøver.
  • Tynde, ensartede vægge for at sikre ensartet, præcis termisk overførsel for fremragende resultater.
  • Autoklaverbar og RNase-, DNase- og DNA-free .
  • Kompatibel med de fleste termiske cyklere.
  • Leveres med hætter, der danner en tæt forsegling og hjælper med at forhindre prøvefordampning, men som alligevel er nemme at åbne og lukke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase og DNA fri
Farve Grøn
Volumen (metrisk) 0.5 mL
Mængde 1000 pakke
Til brug med (udstyr) Termiske cykler for fremragende reproducerbare resultater i de fleste PCR-applikationer
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Lukketype Flad hætte
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukning inkluderet Ja
Engangs Engangsbrug
Format Rør
Reaktionsvolumen 0.5 mL
Produkttype Tyndvægget PCR rør