Få mere at vide
Hamilton™ Tyndlagskromatografi cementerede nålesprøjter
Volumen (metrisk):
50μ l
100μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ideel til reproducerbar prøvespotting
- De første 19 mm nåle er belagt med PTFE
- Cementerede nåle
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Nålemåler | 22 G |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.75 mm |
| Produkttype | Sprøjtenål |
| Maks. Tryk | 68,9 bar |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Model- | 1710 |
| Nålepunkt nummer | 3T |
| Mængde | 1/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Vis mere |