Få mere at vide
Hamilton™ Tyndlagskromatografi cementerede nålesprøjter
Artikelnummer. 11331922
Volumen (metrisk):
50μ l
100μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Product Code. 11331922
missing translation for 'mfr': Hamilton™ 80950
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Med en PTFE-belagt nål for at reducere overfladespændingen mellem nålen og væsken.
  • Ideel til reproducerbar prøvespotting
  • De første 19 mm nåle er belagt med PTFE
  • Cementerede nåle
Specifications
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Nålemåler 22 G
Diameter (metrisk) Udvendig 7.75 mm
Produkttype Sprøjtenål
Maks. Tryk 68,9 bar
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Model- 1705
Nålepunkt nummer 3
Mængde 1/Pk.
Volumen (metrisk) 50μ l
Tilslutningstype Cementeret