Få mere at vide
Thimerosal, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10356793
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
500 g
Emballage:
Amber Glass
Pakningsstørrelse:
10g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10356793 10 g Amber Glass 10g
10234823 25 g Amber Glass 25g
10506204 500 g Amber Glass 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10356793 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP254210
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
  • Thimerosal is a mercury-containing compound commonly used as an antibacterial and antifungal agent
  • Also used as a bactericide in pharmaceuticals and research
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-64-8
Molekylær formel C9H9HgNaO2S
Molekylvægt (g/mol) 404.81
MDL nummer MFCD00013062
InChI nøgle RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Sodium ethylmercurithiosalicylate
PubChem CID 16684434
ChEBI CHEBI:9546
IUPAC navn sodium;(2-carboxylatophenyl)sulfanyl-ethylmercury
SMIL [Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thimerosal
Type Thimerosal
Fysisk form Solid
pH 6.7 to 8.2
Smeltepunkt 232°C
Tab ved tørring 0.5% max.
Emballage Amber Glass
Farve Cream
Mængde 10 g
Analyseprocentområde ≥97 %
Merck Index 15, 9470
Formel vægt 404.8
Procent renhed 97% min.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thimerosal
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.