Få mere at vide
Thimerosal, Fisher BioReagents
Beskrivelse
- Thimerosal is a mercury-containing compound commonly used as an antibacterial and antifungal agent
- Also used as a bactericide in pharmaceuticals and research
- Intended for research use only
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thimerosal |
| Type | Thimerosal |
| Fysisk form | Solid |
| pH | 6.7 to 8.2 |
| Smeltepunkt | 232°C |
| Tab ved tørring | 0.5% max. |
| Emballage | Amber Glass |
| Farve | Cream |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | ≥97 % |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Thimerosal
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.