Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Economy Sample Spoons
Descripción
- Molded of durable, white high-impact polystyrene for durability and stiffness when sampling packed powders
- Flat-bottom shape permits use as a weighing boat
- For one-time use
Información de órdenes
100 individually sterile wrapped spoons or 12 nonsterile spoons per pack
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 12/Pk. |
| Capacity (Metric) | 8 mL |
| Color | White |
| Product Type | Spoon |
| For Use With (Application) | Permits quick sampling of specific sizes of dry or liquid measurements and also provides durability and stiffness when sampling packed powders |
| Material | Polystyrene |
| Sterility | Non-sterile |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Shape | Flat Bottom |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?