Få mere at vide
Thiirane, TRC
Artikelnummer. 30451292
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451292 1 g
30451228 25 g
30450506 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30451292 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3955051G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 420-12-2
Molekylær formel C2H4S
Molekylvægt (g/mol) 60.12
Synonym Ethylene Sulfide, Ethylene episulfide, NSC 89690, Thiacyclopropane, 2,3-Dihydro-thiirene
IUPAC navn thiirane
SMIL C1CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiirane
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C2H4S/c1-2-3-1/h1-2H2
Formel vægt 60.0034