Få mere at vide
Thifluzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thifluzamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H6Br2F6N2O2S/c1-4-22-10(12(16,17)18)9(26-4)11(24)23-8-6(14)2-5(3-7(8)15)25-13(19,20)21/h2-3H,1H3,(H,23,24) |
| Formel vægt | 525.8421 |
| Procent renhed | >95% |