Få mere at vide
Thifensulfuron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thifensulfuron (free acid) |
| CAS | 79277-67-1 |
| Molekylær formel | C11 H11 N5 O6 S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-[[[[(4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-2-thiophenecarboxylic acid, L 9225, Thiameturon, Thifensulfuron |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N5O6S2/c1-5-12-9(15-11(13-5)22-2)14-10(19)16-24(20,21)6-3-4-23-7(6)8(17)18/h3-4H,1-2H3,(H,17,18)(H2,12,13,14,15,16,19) |
| SMIL | COc1nc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccsc2C(=O)O)n1 |
| IUPAC navn | 3-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]thiophene-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 373.36 |
| Formel vægt | 373.0151 |