missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thifensulfuron-methyl, TRC

Artikelnummer. 30449787
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449787 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449787 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3447005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Thifensulfuron-methyl
CAS 79277-27-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12 H13 N5 O6 S2
Mængde 5 g
Synonym DPX-M 6316, Harmony, Harmony 75DF, Harmony GT, Harmony GT-XP, Pinnacle, Pinnacle 25DF, Refine, Refine DF, Thiameturon-methyl, Thifensulfuron methyl, Thifensulfuron methyl ester, 2-Thiophenecarboxylic acid','3-[[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-','methyl ester, Thifensulfuron Methyl
InChI formel InChI=1S/C12H13N5O6S2/c1-6-13-10(16-12(14-6)23-3)15-11(19)17-25(20,21)7-4-5-24-8(7)9(18)22-2/h4-5H,1-3H3,(H2,13,14,15,16,17,19)
SMIL COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(C)nc(OC)n2
IUPAC navn methyl 3-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]thiophene-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 387.39
Formel vægt 387.0307
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.