missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thifensulfuron-methyl |
| CAS | 79277-27-3 |
| CAS Max % | ≤ 100% |
| Tæthed | 1.49 g/mL |
| Beilstein | 7448062 |
| Farve | White |
| Smeltepunkt | 180°C |
| Synonym | Methyl 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)thiophene-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 387.39 g/mol |
| Mængde | 100 mg |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?