Få mere at vide
Thifensulfuron-methyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328550
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328550 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328550 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17466000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thifensulfuron-methyl
CAS 79277-27-3
Analyt- eller komponentnavne Thifensulfuron-methyl
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H13 N5 O6 S2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H13N5O6S2/c1-6-13-10(16-12(14-6)23-3)15-11(19)17-25(20,21)7-4-5-24-8(7)9(18)22-2/h4-5H,1-3H3,(H2,13,14,15,16,17,19)
SMIL COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(C)nc(OC)n2
IUPAC navn methyl 3-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]thiophene-2-carboxylate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 387.39
Mængde 1 ml
Formel vægt 387.0307 g/mol