Få mere at vide
Thiethylperazin maleat, LoGiCal
Artikelnummer. 30460623
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30460623 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30460623 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1599.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiethylperazine Maleate
CAS 1179-69-7
Analyt- eller komponentnavne Thiethylperazine Maleate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H29 N3 S2 . 2 C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 10H-Phenothiazine, 2-(ethylthio)-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, (Z)-2-butenedioate (1:2), Phenothiazine, 2-(ethylthio)-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, dimaleate (6CI), Phenothiazine, 2-(ethylthio)-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, maleate (1:2) (7CI,8CI), 2-(Ethylthio)-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine dimaleate, 2-Ethylmercapto-10-[3-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dimaleate, GS 95, NSC 130044, Thiethylperazine dimaleate, Thiethylperazine maleate, Torecan, Torecan maleate, Toresten, Tresten
InChI formel InChI=1S/C22H29N3S2.2C4H4O4/c1-3-26-18-9-10-22-20(17-18)25(19-7-4-5-8-21(19)27-22)12-6-11-24-15-13-23(2)14-16-24;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,17H,3,6,11-16H2,1-2H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
Løsningstype Fedt
SMIL CCSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCN(C)CC4)c2c1.OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-men-2-enedioinsyre; 2-ethylsulfanyl-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]phenothiazine
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 631.76
Mængde 5 mg
Formel vægt 631,2022 g/mol