Få mere at vide
Thietan-3-ol, TRC
Artikelnummer. 30455295
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455295 500 mg
30454349 50 mg
30453423 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455295 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT344488500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10304-16-2
Molekylær formel C3H6OS
Molekylvægt (g/mol) 90.14
IUPAC navn Thietan-3-ol
SMIL OC1CSC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thietan-3-ol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C3H6OS/c4-3-1-5-2-3/h3-4H,1-2H2
Formel vægt 90.0139