Få mere at vide
Thiepan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiepan |
| CAS | 4753-80-4 |
| Molekylær formel | C6 H12 S |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12S/c1-2-4-6-7-5-3-1/h1-6H2 |
| SMIL | C1CCCSCC1 |
| IUPAC navn | thiepane |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.22 |
| Formel vægt | 116.066 |