missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thieno[3,2-c]pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thieno[3,2-c]pyridine |
| CAS | 272-14-0 |
| Molekylær formel | C7 H5 N S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Thieno[3,2-c]pyridine, Ticlopidine Hydrochloride Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NS/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6/h1-5H |
| SMIL | c1cc2sccc2cn1 |
| IUPAC navn | thieno[3,2-c]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.19 |
| Formel vægt | 135.0143 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?