missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thieno[3,2-c]pyridine 4-Methylbenzenesulfonate, TRC

Artikelnummer. 30456388
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456388 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456388 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3445155G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Thieno[3,2-c]pyridine 4-Methylbenzenesulfonate
CAS 153075-10-6
Molekylær formel C28 H40 O7
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C28H40O7/c1-5-7-24(33)35-28(22(31)16-34-23(32)6-2)13-11-20-19-9-8-17-14-18(29)10-12-26(17,3)25(19)21(30)15-27(20,28)4/h14,19-21,25,30H,5-13,15-16H2,1-4H3/t19-,20+,21-,25-,26-,27-,28?/m0/s1
SMIL CCCC(=O)OC1(CC[C@@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)CC
IUPAC navn [(8S,9R,10R,11S,13S,14R)-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-17-(2-propanoyloxyacetyl)-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] butanoate
Molekylvægt (g/mol) 488.613
Formel vægt 488.277
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.