Få mere at vide
Thieno[3,2-b]thiophen, 97%
Artikelnummer. 15483967
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483967 5 g 5g
15473967 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30637.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 251-41-2 | C6H4S2 | 140,218 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 251-41-2
Molekylær formel C6H4S2
Molekylvægt (g/mol) 140.218
MDL nummer MFCD00179479
InChI nøgle VJYJJHQEVLEOFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym thieno 3,2-b thiophene, 1,4-dithiapentalene, thienothiophene, 1,4-thiophthene, pubchem21292, acmc-209ghi, thieno 3,2-b thiophen, thieno 3,2-b-thiophene
PubChem CID 136063
IUPAC navn thieno[3,2-b]thiophen
SMIL C1=CSC2=C1SC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thieno[3,2-b]thiophene
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Kogepunkt 71 °C (1 mmHg)
Mængde 5 g
Formel vægt 140.23
Procent renhed 97%