Få mere at vide
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol, 96%
Artikelnummer. 11429290
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429290 5 g 5g
11419290 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429290 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50172.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 107818-20-2 | C7H5NOS | 151,183 g/mol
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol bruges til farmaceutiske mellemprodukter, som lægemidler, fødevarer, kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol bruges til farmaceutiske mellemprodukter, som lægemidler, fødevarer, kosmetik.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107818-20-2
Molekylær formel C7H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 151.183
MDL nummer MFCD01863636
InChI nøgle AACVULYSNJAKEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thieno 3,2-b pyridin-7-ol, thieno 3,2-b pyridin-7 4h-one, 7-hydroxythieno 3,2-b pyridine, 4h-thieno 3,2-b pyridin-7-one, thiopheno 3,2-b pyridin-7-ol, thieno 3 2-b pyridin-7-ol, pubchem22356, acmc-2098xl, ksc173k8p
PubChem CID 5074765
IUPAC navn 4H-thieno[3,2-b]pyridin-7-on
SMIL C1=CNC2=C(C1=O)SC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 151.19
Procent renhed 96%