missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thieno[2,3-d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thieno[2,3-d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-Dioxide |
| CAS | 59337-94-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Thieno[2,3-d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-Dioxide |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C5 H3 N O3 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Thieno[2,3-d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-Dioxide, 2,3-Dihydro-3-oxothieno[2,3-d]isothiazole 1,1-dioxide, 2H,3H-1λ6-Thieno[2,3-d][1,2]thiazole-1,1,3-trione, Thieno[2,3-d]isothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxide (9CI, ACI), IN-W8268 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3NO3S2/c7-5-4-3(1-2-10-4)11(8,9)6-5/h1-2H,(H,6,7) |
| SMIL | O=C1NS(=O)(=O)c2ccsc12 |
| IUPAC navn | 1,1-dioxothieno[2,3-d][1,2]thiazol-3-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?