Få mere at vide
Thieno[2,3-b]pyridin-2-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10351043
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10351043 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10361043 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10351043 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC05601CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 59944-76-2
Molekylær formel C8H5NO2S
Molekylvægt (g/mol) 179.193
MDL nummer MFCD07371381
InChI nøgle XGCSHAYMNOFFNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylicacid, 2-carboxythieno 2,3-b pyridine, thiopheno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, hieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 7162095
IUPAC navn thieno[2,3-b]pyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thieno[2, 3-b]pyridine-2-carboxylic acid
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 179.2
Procent renhed 95%