Få mere at vide
Thieno[2,3-b]pyridin-2-carbaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10750534
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10750534 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10371043 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10750534 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC05604DA
Kemiske identifikatorer
CAS 53174-98-4
Molekylær formel C8H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 163.194
MDL nummer MFCD07772791
InChI nøgle HGZQKYOLRLVMHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thieno 2,3-b pyridine-2-carbaldehyde, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylthieno 2,3-b pyridine, thiopheno 2,3-b pyridine-2-carbaldehyde
PubChem CID 289925
IUPAC navn thieno[2,3-b]pyridin-2-carbaldehyd
SMIL C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thieno[2, 3-b]pyridine-2-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 163.2
Procent renhed 97%