Få mere at vide
Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10597663
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10597663 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10371473 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10597663 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC05609DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 131337-81-0
Molekylær formel C8H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 165.21
MDL nummer MFCD07772792
InChI nøgle XLUKSWZEEAGBDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym thieno 2,3-b pyridin-2-ylmethanol, thieno 2,3-b pyridine-2-methanol, thieno 2,3-b pyridin-2-yl methanol, acmc-1bz5x, thieno 2,3-b pyridine-2-ylmethanol, 2-hydroxymethylthieno 2,3-b pyridine, thiopheno 2,3-b pyridin-2-ylmethan-1-ol
PubChem CID 7162092
IUPAC navn thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol
SMIL C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thieno[2, 3-b]pyridin-2-ylmethanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 165.22
Procent renhed 97%