Få mere at vide
Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Thieno[2, 3-b]pyridin-2-ylmethanol |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 165.22 |
| Procent renhed | 97% |