Få mere at vide
Thieno[2,3-b]pyrazin-6-carboxylsyre, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10167992
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10167992 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10177992 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10167992 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC31501CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 59944-79-5
Molekylær formel C7H4N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 180.181
InChI nøgle MEHCDDSVVYRWJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid, pubchem9882, thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 6-thieno 2,3-b pyrazinecarboxylic acid, thieno 3,2-b pyrazine-6-carboxylic acid, thiopheno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid
PubChem CID 7164578
IUPAC navn thieno[2,3-b]pyrazin-6-carboxylsyre
SMIL C1=CN=C2C(=N1)C=C(S2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thieno[2, 3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 180.19
Procent renhed 90%