Få mere at vide
Thieno[2,3-b]pyrazin-7-amin, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 10431504
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10431504 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10431504 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07822DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thieno[2, 3-b]pyrazin-7-amine
CAS 59944-75-1
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H5N3S
MDL nummer MFCD08271970
Mængde 1 g
Synonym thieno 2,3-b pyrazin-7-amine, thieno 3,2-b pyrazin-7-amine, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine, 4ctk, svn, 7-aminothieno 2,3-b pyrazin, thiopheno 3,2-b pyrazine-7-ylamine
InChI nøgle ZRVKSPNBHZCQKY-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CN=C2C(=N1)C(=CS2)N
IUPAC navn thieno[2,3-b]pyrazin-7-amin
Molekylvægt (g/mol) 151.187
PubChem CID 12299130
Formel vægt 151.1858