Få mere at vide
Thiencarbazone-methyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiencarbazone-methyl |
| CAS | 317815-83-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Thiencarbazone-methyl |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H14 N4 O7 S2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O7S2/c1-6-8(7(5-24-6)9(17)22-3)25(20,21)14-10(18)16-12(19)15(2)11(13-16)23-4/h5H,1-4H3,(H,14,18) |
| SMIL | COC(=O)c1csc(C)c1S(=O)(=O)NC(=O)N2N=C(OC)N(C)C2=O |
| IUPAC navn | methyl 4-[(3-methoxy-4-methyl-5-oxo-1,2,4-triazole-1-carbonyl)sulfamoyl]-5-methylthiophene-3-carboxylate |
| Vis mere |