Få mere at vide
Thiencarbazone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318977
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30318977 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 30318977 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC17465450
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiencarbazone
CAS 936331-72-5
Analyt- eller komponentnavne Thiencarbazone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H12 N4 O7 S2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 4-[[[(4,5-Dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonyl]amino]sulfonyl]-5-methyl-3-thiophenecarboxylic acid, Thiencarbazone
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O7S2/c1-5-7(6(4-23-5)8(16)17)24(20,21)13-9(18)15-11(19)14(2)10(12-15)22-3/h4H,1-3H3,(H,13,18)(H,16,17)
Løsningstype Neat
SMIL COC1=NN(C(=O)NS(=O)(=O)c2c(C)scc2C(=O)O)C(=O)N1C
IUPAC navn 4-[(3-methoxy-4-methyl-5-oxo-1,2,4-triazole-1-carbonyl)sulfamoyl]-5-methylthiophene-3-carboxylic acid
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 376.37
Mængde 10 mg
Formel vægt 376.0147 g/mol