Få mere at vide
Thidiazuron 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309700
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309700 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309700 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17465000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thidiazuron
CAS 51707-55-2
Analyt- eller komponentnavne Thidiazuron
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H8 N4 O S
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,2,3-Thiadiazole, urea deriv., 1-Phenyl-3-(1,2,3-thiadiazol-5-yl)urea, Avguron, CCG-24904, Dropp, Dropp SC, Gross, Lift, N-Phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea, SN 49537, TAG, TAG (plant growth regulator), TDZ, Thidiazuron, Urea, N-phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-yl-
InChI formel InChI=1S/C9H8N4OS/c14-9(12-8-6-10-13-15-8)11-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,14)
SMIL O=C(Nc1ccccc1)Nc2cnns2
IUPAC navn 1-phenyl-3-(thiadiazol-5-yl)urinstof
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 220.25
Mængde 1 ml
Formel vægt 220,0419 g/mol