Få mere at vide
Thiazovivin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488287
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16488287 5 mg
16466136 100 mg
16415598 10 mg
16401767 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16488287 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13257
MedChemExpress Thiazovivin is a potent ROCK inhibitor, which can protect human embryonic stem cells. Thiazovivin improves the efficiency of iPSC generation.
Thiazovivin is a potent ROCK inhibitor, which can protect human embryonic stem cells. Thiazovivin improves the efficiency of iPSC generation.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiazovivin
Fysisk form Solid
CAS 1226056-71-8
Farve Off-White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H13N5OS
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (96.35 mM)
SMIL O=C(C1=CSC(NC2=NC=NC=C2)=N1)NCC3=CC=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 311.36
Formel vægt 311.36
Procent renhed 99.31%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.