missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thiazolylmethyl-4-nitrophenylcarbonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiazolylmethyl-4-nitrophenylcarbonate |
| CAS | 144163-97-3 |
| Molekylær formel | C11 H8 N2 O5 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Carbonic acid','4-nitrophenyl 5-thiazolylmethyl ester, (4-Nitrophenyl) thiazol-5-ylmethyl carbonate, Thiazolylmethyl-4-nitrophenylcarbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N2O5S/c14-11(17-6-10-5-12-7-19-10)18-9-3-1-8(2-4-9)13(15)16/h1-5,7H,6H2 |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)OCc2cncs2)cc1 |
| IUPAC navn | (4-nitrophenyl) 1,3-thiazol-5-ylmethyl carbonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.26 |
| Formel vægt | 280.0154 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?