missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thiazolylacetylglycine Oxime, TRC

Artikelnummer. 30451285
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451285 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451285 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT34423050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Thiazolylacetylglycine Oxime
CAS 178949-03-6
Molekylær formel C7 H8 N4 O4 S
Mængde 50 mg
Synonym (Z)-N-[(2-Amino-4-thiazolyl)(hydroxyimino)acetyl]glycine, N-[(2Z)-(2-Amino-4-thiazolyl)(hydroxyimino)acetyl]glycine, Cefdinir Thiazolylacetyl Glycine Oxime Impurity (USP)
InChI formel InChI=1S/C7H8N4O4S/c8-7-10-3(2-16-7)5(11-15)6(14)9-1-4(12)13/h2,15H,1H2,(H2,8,10)(H,9,14)(H,12,13)/b11-5-
SMIL Nc1nc(cs1)\C(=N\O)\C(=O)NCC(=O)O
IUPAC navn 2-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 244.23
Formel vægt 244.0266
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.