Få mere at vide
Thiazolylacetylglycin Oxim, TRC
Artikelnummer. 30457128
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30457128 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30457128 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3442305MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiazolylacetylglycine Oxime
CAS 178949-03-6
Molekylær formel C7 H8 N4 O4 S
Mængde 5 mg
Synonym (Z)-N-[(2-Amino-4-thiazolyl)(hydroxyimino)acetyl]glycine, N-[(2Z)-(2-Amino-4-thiazolyl)(hydroxyimino)acetyl]glycine, Cefdinir Thiazolylacetyl Glycine Oxime Impurity (USP)
InChI formel InChI=1S/C7H8N4O4S/c8-7-10-3(2-16-7)5(11-15)6(14)9-1-4(12)13/h2,15H,1H2,(H2,8,10)(H,9,14)(H,12,13)/b11-5-
SMIL Nc1nc(cs1)\C(=N\O)\C(=O)NCC(=O)O
IUPAC navn 2-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino] eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 244.23
Formel vægt 244.0266