Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Thiazolyl blå tetrazoliumbromid, 98 %
Artikelnummer. p-7045773
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11302727
Brand: Thermo Scientific Chemicals L11939.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 298-93-1 | C18H16BrN5S | 414.33 g/mol
Anvendes til måling af celleproliferation. Producerer en gullig opløsning, der omdannes til mørkeblå, vanduopløselig MTT-formazan af mitokondrielle dehydrogenaser af levende celler. Thiazolyl Blå tetrazoliumbromid er et farvestof, der bruges til måling af celleproliferation. Det bruges som en direkte indikator for cytotoksicitet (såsom til screening af kræftlægemidler) og apoptose. Som en elektronacceptor bruges den til at studere nikotinamid-adenindinukleotidphosphat (NADP)-afhængige dehydrogenaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til måling af celleproliferation. Producerer en gullig opløsning, der omdannes til mørkeblå, vanduopløselig MTT-formazan af mitokondrielle dehydrogenaser af levende celler. Thiazolyl Blå tetrazoliumbromid er et farvestof, der bruges til måling af celleproliferation. Det bruges som en direkte indikator for cytotoksicitet (såsom til screening af kræftlægemidler) og apoptose. Som en elektronacceptor bruges den til at studere nikotinamid-adenindinukleotidphosphat (NADP)-afhængige dehydrogenaser.
Opløselighed Opløseligt i vand, ethanol, 2-
methoxyethanol og fosfatbufret saltvand.
Noter
Lys-, luft- og fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-93-1
Molekylær formel C18H16BrN5S
Molekylvægt (g/mol) 414.33
MDL nummer MFCD00011964,MFCD00066662
InChI nøgle AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Synonym thiazolyl blue, thiazolyl blue tetrazolium bromide, mmt tetrazolium, methylthiazoletetrazolium, mtt, thiazolyl blue monotetrazolium, thiazole blue, 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide, mtt van, unii-euy85h477i
PubChem CID 64965
ChEBI CHEBI:53233
IUPAC navn 2-(3,5-diphenyltetrazol-2-ium-2-yl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazol;bromid
SMIL [Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiazolyl Blue tetrazolium bromide
Smeltepunkt ∽195°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 3825277
Følsomhed Air, light, and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,2-methoxyethanol and phosphate buffered saline.
Formel vægt 414.33
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiazolyl Blue tetrazolium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.