Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Thiazolyl blå tetrazoliumbromid, 98 %
Beskrivelse
Anvendes til måling af celleproliferation. Producerer en gullig opløsning, der omdannes til mørkeblå, vanduopløselig MTT-formazan af mitokondrielle dehydrogenaser af levende celler. Thiazolyl Blå tetrazoliumbromid er et farvestof, der bruges til måling af celleproliferation. Det bruges som en direkte indikator for cytotoksicitet (såsom til screening af kræftlægemidler) og apoptose. Som en elektronacceptor bruges den til at studere nikotinamid-adenindinukleotidphosphat (NADP)-afhængige dehydrogenaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes til måling af celleproliferation. Producerer en gullig opløsning, der omdannes til mørkeblå, vanduopløselig MTT-formazan af mitokondrielle dehydrogenaser af levende celler. Thiazolyl Blå tetrazoliumbromid er et farvestof, der bruges til måling af celleproliferation. Det bruges som en direkte indikator for cytotoksicitet (såsom til screening af kræftlægemidler) og apoptose. Som en elektronacceptor bruges den til at studere nikotinamid-adenindinukleotidphosphat (NADP)-afhængige dehydrogenaser.
Opløselighed Opløseligt i vand, ethanol, 2-
methoxyethanol og fosfatbufret saltvand.
Noter
Lys-, luft- og fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiazolyl Blue tetrazolium bromide |
| Smeltepunkt | ∽195 °C (dekomponering) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 3825277 |
| Følsomhed | Luft-, lys- og fugtfølsomhed |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, ethanol, 2-methoxyethanol og fosfatbufferet saltvand. |
| Formel vægt | 414.33 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Thiazolyl Blue tetrazolium bromide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.