Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiazolyl blue tetrazolium bromide |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 195.0°C |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (Argentometry) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 27,IV,6045 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 5% methanol, soluble in ethanol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Thiazolyl blue tetrazolium bromide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.