Få mere at vide
Thiazolsulfone, Mikromol™
Artikelnummer. 30050971
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050971 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050971 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3282.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Thiazolsulfone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiazolsulfone
CAS 473-30-3
Analyt- eller komponentnavne Thiazolsulfone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H9 N3 O2 S2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Thiazolamine, 5-[(4-aminophenyl)sulfonyl]-, 2-Amino-5-sulfanilylthiazole, NSC 1884, Promizol, Promizole, Protozol, Thiazolesulfone, Thiazosulfone
InChI formel InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-6-1-3-7(4-2-6)16(13,14)8-5-12-9(11)15-8/h1-5H,10H2,(H2,11,12)
SMIL Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2cnc(N)s2
IUPAC navn 5-(4-aminophenyl)sulfonyl-1,3-thiazol-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 255.32
Mængde 100 mg
Formel vægt 255.0136 g/mol