Få mere at vide
Thiazolidin, TRC
Artikelnummer. 30133819
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133819 50 g
30137204 25 g
30005322 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133819 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT34424550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-78-9
Molekylær formel C3H7NS
Molekylvægt (g/mol) 89.16
Synonym 1,3-Thiazolidine, 1-Thia-3-azacyclopentane, Tetrahydrothiazole, Tetrahydro-thiazole
IUPAC navn 1,3-thiazolidin
SMIL S1CNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiazolidine
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C3H7NS/c1-2-5-3-4-1/h4H,1-3H2
Formel vægt 89.0299