Få mere at vide
Thiazolidin, 97%
Artikelnummer. 11461390
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461390 1 g 1g
11471390 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461390 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26427.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 504-78-9 | C3H8NS | 90,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-78-9
Molekylær formel C3H8NS
Molekylvægt (g/mol) 90.16
MDL nummer MFCD00005211
InChI nøgle OGYGFUAIIOPWQD-UHFFFAOYSA-O
Synonym thiazolidine, tetrahydrothiazole, 1-thia-3-azacyclopentane, thiazole, tetrahydro, unii-i320806bkw, ccris 4275, acmc-1ao0m, 4-27-00-00009 beilstein handbook reference
PubChem CID 10444
ChEBI CHEBI:50120
IUPAC navn 1,3-thiazolidin
SMIL C1CSC[NH2+]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiazolidine
Tæthed 1.131
Kogepunkt 165°C
Flammepunkt 56°C (133°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.5545
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Formel vægt 89.16
Procent renhed 97%