Få mere at vide
Thiazolidin-2-carboxylsyre, 97%
Artikelnummer. 11474613
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474613 5 g 5g
11484613 25 g 25g
11494613 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474613 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11564.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16310-13-7 | C4H7NO2S | 133,165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16310-13-7
Molekylær formel C4H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 133.165
MDL nummer MFCD00068005
InChI nøgle ULSZVNJBVJWEJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazolidine-2-carboxylic acid, 1,3-thiazolane-2-carboxylic acid, 2-thiazolidinecarboxylic acid, beta-thiaproline, thiazolidine-2-carboxylicacid, acmc-20aiwa, thiazolidine carboxylic acid, 2-triazolidinecarboxylic acid, ulszvnjbvjweje-uhfffaoysa, tetrahydrothiazole-2-carboxylic acid
PubChem CID 42486
IUPAC navn 1,3-thiazolidin-2-carboxylsyre
SMIL C1CSC(N1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiazolidine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt ∼184°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 112783
Formel vægt 133.17
Procent renhed 97%