Få mere at vide
MedChemExpress Thiazole Orange
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Mængde | 250 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 25 mg/mL (52.45 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Mål | HBV |
| Molekylvægt (g/mol) | 476.61 g/mol |
| CAS | 107091-89-4 |