Få mere at vide
Thiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322377
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322377 1 g 1g
11332377 5 g 5g
11342377 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11322377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09970.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 288-47-1 | C3H3NS | 85.12 g/mol
Thiazol bruges som smagsstof og til fremstilling af farvestoffer og gummiacceleratorer. Det tjener som en komponent i vitaminet thiamin (B1). Det fungerer som en beskyttet formylgruppe, der bruges i naturlig produktsyntese. Det reagerer med alkyllithium og Grignards reagens for at fremstille organometalliske komplekser. Det er involveret i den elektrofile aromatiske substitution og nukleofile aromatiske substitution i henholdsvis C-5 og C-2 positioner. Yderligere gennemgår den en alkyleringsreaktion for at få thiazoliumkation, som bruges som katalysator i Stetter-reaktionen og Benzoin-kondensationen. Ud over dette er det involveret i fremstillingen af alagebrium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thiazol anvendes som smagsstof og til fremstilling af farvestoffer og gummiacceleratorer. Det tjener som en komponent i vitaminet thiamin (B1). Det fungerer som en beskyttet formylgruppe, der bruges i naturlig produktsyntese. Det reagerer med alkyllithium og Grignards reagens for at fremstille organometalliske komplekser. Det er involveret i den elektrofile aromatiske substitution og nukleofile aromatiske substitution i henholdsvis C-5 og C-2 positioner. Yderligere gennemgår den en alkyleringsreaktion for at få thiazoliumkation, som bruges som katalysator i Stetter-reaktionen og Benzoin-kondensationen. Ud over dette er det involveret i fremstillingen af alagebrium.
Opløselighed
Opløselig i ethanol og ether. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Luft- og lysfølsom. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288-47-1
Molekylær formel C3H3NS
Molekylvægt (g/mol) 85.12
MDL nummer MFCD00005315
InChI nøgle FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazole, thiazol, unii-320rcw8pef, fema no. 3615, ccris 3205, 320rcw8pef, lom, racemic thiazole, 5h-thiazol-1-ium
PubChem CID 9256
ChEBI CHEBI:43732
IUPAC navn 1,3-thiazol
SMIL S1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiazole
Smeltepunkt -33°C
Tæthed 1.2
Kogepunkt 117°C to 118°C
Flammepunkt 22°C (71°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.539
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 103852
Følsomhed Air and light sensitive
Merck Index 14,9307
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and ether. Slightly soluble in water.
Formel vægt 85.13
Procent renhed 99%