Få mere at vide
Thiazol-2-carboxylsyre, 95%
Artikelnummer. 15460409
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460409 5 g 5g
15470409 250 mg 250mg
15450409 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460409 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63620.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 14190-59-1 | C4H3NO2S | 129,133 g/mol
Thiazol-2-carboxylsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Thiazol-2-carboxylsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i
organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares i fryseren ved (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14190-59-1
Molekylær formel C4H3NO2S
Molekylvægt (g/mol) 129.133
MDL nummer MFCD02094169
InChI nøgle IJVLVRYLIMQVDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazole-2-carboxylic acid, 2-thiazolecarboxylic acid, thiazole-2-carboxylicacid, 2-carboxy-1,3-thiazole, thiazolecarboxylic acid, pubchem16257, thiazole carboxylic acid, 2-carboxythiazole, acmc-209cn5
PubChem CID 2762733
IUPAC navn 1,3-thiazol-2-carboxylsyre
SMIL C1=CSC(=N1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiazole-2-carboxylic acid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 129.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof