Få mere at vide
Thiazol-5-ylmethyl N-((2R,5R)-5-Amino-1,6-diphenylhexan-2-yl)carbamate Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30051102
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051102 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051102 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3623.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Thiazol-5-ylmethyl N-((2R,5R)-5-Amino-1,6-diphenylhexan-2-yl)carbamate Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiazol-5-ylmethyl N-((2R,5R)-5-Amino-1,6-diphenylhexan-2-yl)carbamate Hydrochloride
CAS 1247119-33-0
Analyt- eller komponentnavne Thiazol-5-ylmethyl N-((2R,5R)-5-Amino-1,6-diphenylhexan-2-yl)carbamate Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H27 N3 O2 S . H Cl
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Carbamic acid, N-[(1R,4R)-4-amino-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]-, 5-thiazolylmethyl ester, hydrochloride (1:1), Thiazol-5-ylmethyl N-((1R,4R)-4-Amino-1-benzyl-5-phenylpentyl)carbamate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C23H27N3O2S.ClH/c24-20(13-18-7-3-1-4-8-18)11-12-21(14-19-9-5-2-6-10-19)26-23(27)28-16-22-15-25-17-29-22;/h1-10,15,17,20-21H,11-14,16,24H2,(H,26,27);1H/t20-,21-;/m1./s1
SMIL Cl.N[C@H](CC[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2cncs2)Cc3ccccc3
IUPAC navn thiazol-5-ylmethyl N-[(1R,4R)-4-amino-1-benzyl-5-phenyl-pentyl]carbamate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 446
Mængde 25 mg
Formel vægt 445.1591 g/mol