Få mere at vide
Thiazol-5-ylmethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30051550
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051550 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051550 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1034.220100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Thiazol-5-ylmethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Thiazolemethanol
CAS 38585-74-9
Analyt- eller komponentnavne 5-Thiazolemethanol
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C4 H5 N O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-Thiazolemethanol, (1,3-Thiazol-5-yl)methanol, 5-(Hydroxymethyl)-1,3-thiazole, 5-(Hydroxymethyl)thiazole, Thiazol-5-ylmethanol
InChI formel InChI=1S/C4H5NOS/c6-2-4-1-5-3-7-4/h1,3,6H,2H2
SMIL OCc1cncs1
IUPAC navn 1,3-thiazol-5-ylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 115.15
Mængde 100 mg
Formel vægt 115.0092 g/mol