Få mere at vide
Thiazol-5-ylmethanol, Mikromol™
Beskrivelse
Thiazol-5-ylmethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Thiazolemethanol |
| CAS | 38585-74-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Thiazolemethanol |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C4 H5 N O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Thiazolemethanol, (1,3-Thiazol-5-yl)methanol, 5-(Hydroxymethyl)-1,3-thiazole, 5-(Hydroxymethyl)thiazole, Thiazol-5-ylmethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NOS/c6-2-4-1-5-3-7-4/h1,3,6H,2H2 |
| SMIL | OCc1cncs1 |
| IUPAC navn | 1,3-thiazol-5-ylmethanol |
| Vis mere |